1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520586-1G PC520586-25G PC520586-5G
APOSPC520586-1GEA 84.1 EUR
APOSPC520586-1G APOSPC520586-25G APOSPC520586-5G
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇BrF₂
Molecular Weight: 221.05 g/mol
Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 87.8 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11007736
CAS-Nummer: 445303-70-8
UN: 3082
ADR: 9+EHS III