4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520587-10G PC520587-5G
APOSPC520587-10GEA 535 EUR
APOSPC520587-10G APOSPC520587-5G
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol 95%
4-Brom-2-(trifluormethoxy)anisol
Formel: C₈H₆BrF₃O₂
Molecular Weight: 271,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09907950
CAS-Nummer: 853771-88-7