4-Fluoro-1H-pyrazole 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC520591-1G PC520591-250MG PC520591-5G
APOSPC520591-1GEA 23.2 EUR
APOSPC520591-1G APOSPC520591-250MG APOSPC520591-5G
4-Fluoro-1H-pyrazole 98%
4-Fluoro-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃FN₂
Molecular Weight: 86,0677 g/mol
Schmelzpunkt: 38…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699125
CAS-Nummer: 35277-02-2