1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520594-10G
PC520594-1G
PC520594-5G
APOSPC520594-10GEA
745
EUR
APOSPC520594-10G
APOSPC520594-1G
APOSPC520594-5G
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Bromo-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₆BrF₃ Molecular Weight: 239.04 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09996898 CAS-Nummer: 1027513-81-0 |