Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(Trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl 1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
PC520596-1G PC520596-5G
APOSPC520596-1GEA 129 EUR
APOSPC520596-1G APOSPC520596-5G
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate 97%
Ethyl-1-(trifluoromethyl)cyclobutanecarboxylate
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Molecular Weight: 196,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10699116
CAS-Nummer: 1040683-08-6