2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC520599-10G PC520599-1G PC520599-5G
APOSPC520599-10GEA 1160 EUR
APOSPC520599-10G APOSPC520599-1G APOSPC520599-5G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
Molecular Weight: 209.10 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10687403
CAS-Nummer: 1040681-74-0