2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520602-1G
PC520602-25G
PC520602-5G
APOSPC520602-1GEA
118
EUR
APOSPC520602-1G
APOSPC520602-25G
APOSPC520602-5G
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol 95%
2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-2-ol
Formel:
C₁₀H₁₀F₄O Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226509 CAS-Nummer: 534-39-4 |