3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-(Trifluoromethyl)pyridin-3-ol
PC520606-10G PC520606-1G PC520606-5G
APOSPC520606-10GEA 1400 EUR
APOSPC520606-10G APOSPC520606-1G APOSPC520606-5G
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄F₃NO
Molecular Weight: 163.1 g/mol
Schmelzpunkt: 159…162 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10697687
CAS-Nummer: 186593-14-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable