4-Ethylbenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520611-10G
PC520611-1G
PC520611-5G
APOSPC520611-10GEA
0
EUR
APOSPC520611-10G
APOSPC520611-1G
APOSPC520611-5G
4-Ethylbenzotrifluoride 97%
4-Ethylbenzotrifluoride
Formel:
C₉H₉F₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100540 CAS-Nummer: 27190-69-8 |