3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC520614-10G PC520614-5G
APOSPC520614-10GEA 558 EUR
APOSPC520614-10G APOSPC520614-5G
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215.99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226518
CAS-Nummer: 7655-72-3
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable