1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520628-10G PC520628-1G PC520628-5G
APOSPC520628-10GEA 1280 EUR
APOSPC520628-10G APOSPC520628-1G APOSPC520628-5G
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(2,2,2-Trifluoroethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₉H₆F₆
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226545
CAS-Nummer: 157928-43-3