2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520630-1G
PC520630-5G
APOSPC520630-1GEA
176
EUR
APOSPC520630-1G
APOSPC520630-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)-1-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₆F₆ Molecular Weight: 228.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226715 CAS-Nummer: 1022980-26-2 |