3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520637-10G PC520637-1G PC520637-5G
APOSPC520637-10GEA 1620 EUR
APOSPC520637-10G APOSPC520637-1G APOSPC520637-5G
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoropropyl)pyridine
Formel: C₈H₉F₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226592
CAS-Nummer: 1186194-56-8