Methyl-5-fluorpicolinat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-fluoropicolinate, Methyl 5-fluoropyridine-2-carboxylate
PC520639-1G PC520639-5G
APOSPC520639-1GEA 37.7 EUR
APOSPC520639-1G APOSPC520639-5G
Methyl-5-fluorpicolinat 98%
Methyl-5-fluorpicolinat
Formel: C₇H₆FNO₂
Molecular Weight: 155,1300 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845630
CAS-Nummer: 107504-07-4