1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520641-1G PC520641-5G
APOSPC520641-1GEA 257 EUR
APOSPC520641-1G APOSPC520641-5G
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene
Formel: C₉H₉BrF₂
Molecular Weight: 235.08 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226516
CAS-Nummer: 1099598-19-2