2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520645-10G
PC520645-1G
PC520645-5G
APOSPC520645-10GEA
1160
EUR
APOSPC520645-10G
APOSPC520645-1G
APOSPC520645-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₅BrF₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226531 CAS-Nummer: 1099598-18-1 |