6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520656-1G PC520656-5G
APOSPC520656-1GEA 210 EUR
APOSPC520656-1G APOSPC520656-5G
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine 95%
6-Methyl-2,3-bis-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₈H₅F₆N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226677
CAS-Nummer: 1099597-76-8