(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC520664-25G PC520664-5G
APOSPC520664-25GEA 277 EUR
APOSPC520664-25G APOSPC520664-5G
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol 97%
(4,4-Difluorocyclohexyl)methanol
Formel: C₇H₁₂F₂O
Siedepunkt: 207…213 °C
Dichte: 1,1543 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11847775
CAS-Nummer: 178312-48-6

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR