2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520667-1G PC520667-500MG PC520667-5G
APOSPC520667-1GEA 280 EUR
APOSPC520667-1G APOSPC520667-500MG APOSPC520667-5G
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Br₂F₃N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100541
CAS-Nummer: 1099598-01-2