2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520668-25G PC520668-5G
APOSPC520668-25GEA 861 EUR
APOSPC520668-25G APOSPC520668-5G
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
2-Bromo-1-(1,1-difluoroethyl)-4-fluorobenzene
Formel: C₈H₆BrF₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845796
CAS-Nummer: 1138444-86-6