1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520671-10G
PC520671-5G
APOSPC520671-10GEA
698
EUR
APOSPC520671-10G
APOSPC520671-5G
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₆F₄ Molecular Weight: 178.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100171 CAS-Nummer: 81577-08-4 |