4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520673-10G
PC520673-1G
PC520673-5G
APOSPC520673-10GEA
1000
EUR
APOSPC520673-10G
APOSPC520673-1G
APOSPC520673-5G
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₃ClF₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11100533 CAS-Nummer: 320-30-9 |