1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC520674-10G PC520674-1G PC520674-5G
APOSPC520674-10GEA 1230 EUR
APOSPC520674-10G APOSPC520674-1G APOSPC520674-5G
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel: C₈H₂Cl₂F₆
Molecular Weight: 283 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100166
CAS-Nummer: 320-22-9