2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520680-10G PC520680-1G PC520680-5G
APOSPC520680-10GEA 873 EUR
APOSPC520680-10G APOSPC520680-1G APOSPC520680-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine 95%
2-(1,1-Difluoroethyl)pyrazine
Formel: C₆H₆F₂N₂
Molecular Weight: 144.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546932
CAS-Nummer: 111781-49-8