2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520681-10G
PC520681-1G
PC520681-5G
APOSPC520681-10GEA
931
EUR
APOSPC520681-10G
APOSPC520681-1G
APOSPC520681-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel:
C₇H₆F₃N Molecular Weight: 161.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12546975 CAS-Nummer: 106877-18-3 |