4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520687-1G PC520687-25G PC520687-5G
APOSPC520687-1GEA 199 EUR
APOSPC520687-1G APOSPC520687-25G APOSPC520687-5G
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 95%
4-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12404950
CAS-Nummer: 114490-29-8