3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC520688-1G PC520688-500MG PC520688-5G
APOSPC520688-1GEA 396 EUR
APOSPC520688-1G APOSPC520688-500MG APOSPC520688-5G
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine 97%
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₇F₂N
Molecular Weight: 143.14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12404951
CAS-Nummer: 114468-03-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III