1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520691-10G PC520691-1G PC520691-5G
APOSPC520691-10GEA 1630 EUR
APOSPC520691-10G APOSPC520691-1G APOSPC520691-5G
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene 95%
1-(Difluoromethoxy)-3-fluorobenzene
Formel: C₇H₅F₃O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194315
CAS-Nummer: 34888-08-9