3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC520693-1G PC520693-5G
APOSPC520693-1GEA 42.2 EUR
APOSPC520693-1G APOSPC520693-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel: C9H6BrF3O2
Molecular Weight: 283.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD13194218
CAS-Nummer: 1161362-01-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable