(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520695-5G PC520695-25G PC520695-100G
APOSPC520695-5GEA 79.9 EUR
APOSPC520695-5G APOSPC520695-25G APOSPC520695-100G
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene 95%
(2-Chloro-1,1-difluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₇ClF₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14525555
CAS-Nummer: 55805-08-8