4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520700-25G PC520700-5G
APOSPC520700-25GEA 815 EUR
APOSPC520700-25G APOSPC520700-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
Formel: C₉H₁₃F₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14525503
CAS-Nummer: 1204296-05-8