1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520702-10G PC520702-1G PC520702-5G
APOSPC520702-10GEA 597 EUR
APOSPC520702-10G APOSPC520702-1G APOSPC520702-5G
1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₆F₃NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14525517
CAS-Nummer: 145914-06-3