2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520704-1G
PC520704-25G
PC520704-5G
APOSPC520704-1GEA
141
EUR
APOSPC520704-1G
APOSPC520704-25G
APOSPC520704-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formel:
C₇H₄ClF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698545 CAS-Nummer: 1214372-57-2 |