1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520706-10G PC520706-1G PC520706-5G
APOSPC520706-10GEA 1160 EUR
APOSPC520706-10G APOSPC520706-1G APOSPC520706-5G
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene 95%
1-(1,1-Difluoroethyl)-3-nitrobenzene
Formel: C₈H₇F₂NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14525560
CAS-Nummer: 40788-04-3