1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520713-10G
PC520713-1G
PC520713-5G
APOSPC520713-10GEA
1280
EUR
APOSPC520713-10G
APOSPC520713-1G
APOSPC520713-5G
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₈H₅F₅ Molecular Weight: 196.12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698632 CAS-Nummer: 1214358-15-2 |