2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520716-1G PC520716-5G
APOSPC520716-1GEA 279 EUR
APOSPC520716-1G APOSPC520716-5G
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine 97%
2-Bromo-5-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Formel: C₇H₆BrF₂N
Molecular Weight: 222.04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140182
CAS-Nummer: 1211521-60-6