3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520719-1G PC520719-5G
APOSPC520719-1GEA 268 EUR
APOSPC520719-1G APOSPC520719-5G
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Dichloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂Cl₂F₃N
Molecular Weight: 215.99 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16140184
CAS-Nummer: 1221272-92-9