2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520720-10G
PC520720-1G
PC520720-5G
APOSPC520720-10GEA
0
EUR
APOSPC520720-10G
APOSPC520720-1G
APOSPC520720-5G
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester 95%
2-Difluoromethylbenzoic acid methyl ester
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16140192 CAS-Nummer: 1018678-48-2 |