3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC520734-1G PC520734-250MG PC520734-5G
APOSPC520734-1GEA 264 EUR
APOSPC520734-1G APOSPC520734-250MG APOSPC520734-5G
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane 95%
3-(Bromomethyl)-1,1-difluorocyclobutane
Formel: C₅H₇BrF₂
Molecular Weight: 185.02 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD17170416
CAS-Nummer: 1252934-30-7
UN: 2924
ADR: 3+8 III