3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520741-10G PC520741-1G PC520741-5G
APOSPC520741-10GEA 1160 EUR
APOSPC520741-10G APOSPC520741-1G APOSPC520741-5G
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Benzyloxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
Molecular Weight: 253.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384832
CAS-Nummer: 1256835-17-2