(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520747-1G
PC520747-500MG
PC520747-5G
APOSPC520747-1GEA
257
EUR
APOSPC520747-1G
APOSPC520747-500MG
APOSPC520747-5G
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol
Formel:
C₁₃H₁₇F₂NO Molecular Weight: 241.28 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18909828 CAS-Nummer: 1303973-25-2 |