2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520749-1G
PC520749-500MG
PC520749-5G
APOSPC520749-1GEA
338
EUR
APOSPC520749-1G
APOSPC520749-500MG
APOSPC520749-5G
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine 97%
2-Fluoro-4-(difluoromethyl)pyridine
Formel:
C₆H₄F₃N Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD19442245 CAS-Nummer: 84940-51-2 |