A-967079 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1E,3E)-1-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-1-penten-3-one oxime, A 967079
PC520753-100MG
PC520753-250MG
PC520753-500MG
APOSPC520753-100MGEA
413
EUR
APOSPC520753-100MG
APOSPC520753-250MG
APOSPC520753-500MG
A-967079 95%
A-967079
Formel:
C₁₂H₁₄FNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20488058 CAS-Nummer: 1170613-55-4 |