2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520756-1G PC520756-500MG
APOSPC520756-1GEA 372 EUR
APOSPC520756-1G APOSPC520756-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22199315
CAS-Nummer: 1374659-36-5