2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520764-1G PC520764-500MG PC520764-5G
APOSPC520764-1GEA 361 EUR
APOSPC520764-1G APOSPC520764-500MG APOSPC520764-5G
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine 97%
2-(1,1-Difluoroethyl)-4-methylpyridine
Formel: C₈H₉F₂N
Molecular Weight: 157.16 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22421955
CAS-Nummer: 1401425-30-6