3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520779-1G
PC520779-250MG
APOSPC520779-1GEA
686
EUR
APOSPC520779-1G
APOSPC520779-250MG
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride 97%
3-(Trifluoromethoxy)pyrrolidine hydrochloride
Formel:
C₅H₉ClF₃NO Schmelzpunkt: 50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23381937 CAS-Nummer: 1246466-85-2 |