2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520793-1G
PC520793-5G
APOSPC520793-1GEA
187
EUR
APOSPC520793-1G
APOSPC520793-5G
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Chloro-3-methylbenzotrifluoride
Formel:
C₈H₆ClF₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11226661 CAS-Nummer: 74483-48-0 |