1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520801-10G PC520801-1G PC520801-5G
APOSPC520801-10GEA 1390 EUR
APOSPC520801-10G APOSPC520801-1G APOSPC520801-5G
1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene 95%
1-Fluoro-4-nitro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-benzene
Formel: C₈H₅F₄NO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18384827
CAS-Nummer: 1262413-56-8