4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-(Trifluoromethyl)cyclohexanamine
PC520880-1G
APOSPC520880-1GEA 134 EUR
APOSPC520880-1G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexylamine
Formel: C₇H₁₂F₃N
Molecular Weight: 167,18 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09040573
CAS-Nummer: 58665-70-6