3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC520888-1G PC520888-5G
APOSPC520888-1GEA 306 EUR
APOSPC520888-1G APOSPC520888-5G
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formel: C₈H₅F₅
Molecular Weight: 196.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11100534
CAS-Nummer: 1099597-95-1